Learn More
Sartorius Microbalanzas Cubis™: Módulo de pesaje 3.6P
Diseñadas para el pesaje de cantidades de muestra muy pequeñas y cumplen los requisitos más exigentes
Marca: Sartorius MSE3.6P-000-DM
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las balanzas de alta precisión se han diseñado para pesar desde las cantidades de muestras más pequeñas (inferiores a 10mg) hasta 6.1 g para cumplir los requisitos de precisión mínimos de la farmacopea estadounidense, así como los requisitos más estrictos.
- Ofrece máxima seguridad mediante una fiabilidad inigualable en los resultados de pesaje y conformidad con los estándares
- Los cortos tiempos de medición equivalen a tiempo ahorrado, en cada una de las mediciones
- La pantalla protectora motorizada 100% de vidrio (DM) es perfecta para la manipulación rápida y sencilla de tamaños pequeños de muestras y la capacidad de aprendizaje inteligente permite la adaptación a cada flujo de trabajo
- Ofrece asistencia al operador cuando es necesaria la nivelación: indicaciones interactivas (en tiempo real) guían al usuario para ajustar de forma rápida y correcta el nivel de burbuja indicando qué pata de nivelación girar y en qué dirección
- Incluye isoCAL, una función de ajuste y calibración totalmente automáticos
- Interfaces, como:—— Bluetooth™ (inalámbrico), RS-232C de 9 clavijas con puerto PS2 (para la conexión de un teclado o un escáner de código de barras) o un puerto RS-232C de 25 clavijas adicional, disponibles de manera opcional
- La pantalla protectora y el plato de pesaje se pueden desmontar y limpiar rápida y fácilmente sin comprometer la estabilidad
- Con protección para polvo y agua
- Ofrece una gran selección de accesorios para opciones ampliadas
- Tecnología innovadora con una comodidad operativa y calidad de visualización sobresalientes, especialmente para aplicaciones complejas
- Pantalla táctil inclinable y extraíble, TFT en color de alta resolución para una excelente reproducción de texto y gráficos
- Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB, RS-232C de 25 y Ethernet, además de lector de tarjetas SD integrado para almacenamiento de datos y una transferencia de estos cómoda
- Q-Guide: nueva gestión de usuarios/tareas con asistente para facilitar el funcionamiento y la programación
- Garantice la seguridad y fiabilidad de los resultados con Advanced Pharma Compliance mediante la gestión de usuario/contraseña, la función de registro de auditoría, mensajes de alerta y funciones de recordatorio
- Los complementos y las actualizaciones de aplicaciones totalmente personalizados permiten un trabajo más rápido y eficaz que mejora la fiabilidad de los procesos (Q-Apps)
- Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación, determinación de densidad, totalización, control de peso, segunda memoria de tara, identificadores individuales (ID), cálculos, estadísticas, funciones controladas por tiempo, Cubis individual (Q-Apps)
- Pantalla gráfica grande inclinable y extraíble, monocromática y de alta resolución
- Manejo con teclas; acción de clic positivo y activación precisa de funciones
- Combina el manejo clásico con teclas con una gran variedad de funciones de rendimiento
- Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB, RS-232C de 25 clavijas y Ethernet, además de lector de tarjetas SD integrado para almacenamiento de datos y una transferencia de estos cómoda
- Q-Guide: nueva gestión de usuarios/tareas con asistente para facilitar el funcionamiento y la programación
- Garantice la seguridad y fiabilidad de los resultados con Advanced Pharma Compliance mediante la gestión de usuario/contraseña, la función de registro de auditoría, mensajes de alerta y funciones de recordatorio
- Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación, determinación de densidad, totalización, control de peso, segunda memoria de tara, identificadores individuales (ID), cálculos, estadísticas, funciones controladas por tiempo
- LCD grande de alto contraste con teclas claramente estructuradas para una activación precisa de las funciones
- Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto cortas
- Se suministra de serie con interfaces de comunicación integradas USB y RS-232C de 25 clavijas
- Ideal para usuarios que necesiten pesar con la máxima exactitud, pero que tienen requisitos de aplicaciones o comunicaciones menos complejos
- Las aplicaciones incluyen: pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedios (pesaje de animales), conversión de unidad de masa, recuento, formulación de peso neto/total, determinación de densidad (solo método de flotación), totalización, cálculos
Especificaciones
Botones | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
Monochrome LCD | |
Gramo, kilogramo, carat, libra, onza, onza troy, tael de Hong Kong, tael de Singapur, tael de Taiwán, grano, pennyweight, miligramo | |
Certificate of conformity with specs | |
≤8 s | |
≤±0.003, 0.004, 0.005 mg | |
≤5 s | |
De 5 a 40 °C | |
Microbalanza | |
21.3 cm | |
5.9 in. | |
15 cm | |
13.5 pulg | |
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
7 W | |
50/60 Hz |
Interna, isoCAL | |
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g | |
0.001, 0.002, 0.005 mg | |
80 % para 31 °C, 50 % para 40 °C | |
Semiautomática | |
Draft shield: DM (automatic/motorized, round, glass) | |
4 mg | |
De 41 a 104 °F | |
1 g | |
8.4 pulg | |
3 cm | |
2.75 pulg | |
7 cm | |
34.2 cm | |
De 100 a 240 V | |
1 A |