missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Balanzas de alta capacidad Cubis™ Essential

La elección correcta para usuarios que no realizan operaciones complejas y desean principalmente realizar un pesaje ultrapreciso

Marca:  Sartorius™ MSE20201S-ED15

Detalles adicionales : Peso : 15.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15304308

  • 5050.00€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Características
  • Pantalla grande MS Cubis de cristal líquido y alto contraste
  • Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto breves
  • Teclas claramente estructuradas para una activación precisa de las funciones
  • Software de apoyo para nivelación rápida
  • Sólida tecnología de sistema de pesaje monolítico para ofrecer resultados de medición fiables
  • Fácil calibración con isoCAL (calibración automática interna/función de ajuste)
  • Platos de pesaje rectangulares de buenas dimensiones
  • Interfaces de datos: USB y RS232C; hay disponibles 3 puertos opcionales como accesorio (Bluetooth, PS/2, RS232C)
  • Elija entre 13 balanzas de laboratorio de alta calidad preconfiguradas Cubis, incluidas balanzas semimicro, analíticas, de precisión y de gran capacidad
 
Aplicaciones
Conversión de unidades, calibración automática IsoCAL/función de ajuste, determinación de densidad (solo método de flotación), cálculos, promedios, formulación de peso neto/total, pesaje en porcentaje, recuento, totalización
Especificaciones

Especificaciones

20 g, 200 g
300 mm
≤ 200 mg
MSE20201S-ED15
400 mm
Balanza de precisión
100 mg
≤ 100 mg
≤1.5 sec.
Rectángulo
Videos