Learn More
Sartorius™ Balanzas de alta capacidad Cubis™ Essential
La elección correcta para usuarios que no realizan operaciones complejas y desean principalmente realizar un pesaje ultrapreciso
5560.00€ - 6440.00€
Especificaciones
Legibilidad | 100 mg |
---|---|
Linealidad | ≤200 mg |
Forma de la cubeta | Rectangular |
Repetibilidad | ≤100 mg |
Tiempo de estabilización | ≤1.5 sec. |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15304308
|
Sartorius™
MSE20201S-ED15 |
MSE20201S-ED15 | 20 g, 200 g | 100 mg | ≤1.5 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15384298
|
Sartorius™
MSE36201S-ED15 |
MSE36201S-ED15 | 36 g, 200 g | 100 mg | ≤1.5 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Características
- Pantalla grande MS Cubis de cristal líquido y alto contraste
- Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto breves
- Teclas claramente estructuradas para una activación precisa de las funciones
- Software de apoyo para nivelación rápida
- Sólida tecnología de sistema de pesaje monolítico para ofrecer resultados de medición fiables
- Fácil calibración con isoCAL (calibración automática interna/función de ajuste)
- Platos de pesaje rectangulares de buenas dimensiones
- Interfaces de datos: USB y RS232C; hay disponibles 3 puertos opcionales como accesorio (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Elija entre 13 balanzas de laboratorio de alta calidad preconfiguradas Cubis, incluidas balanzas semimicro, analíticas, de precisión y de gran capacidad
Aplicaciones
Conversión de unidades, calibración automática IsoCAL/función de ajuste, determinación de densidad (solo método de flotación), cálculos, promedios, formulación de peso neto/total, pesaje en porcentaje, recuento, totalización
Especificaciones
100 mg | |
Rectangular | |
≤1.5 sec. | |
400 mm |
≤200 mg | |
≤100 mg | |
Balanza de precisión | |
300 mm |