Learn More
Sartorius Balanzas analíticas Cubis™ Essential
La elección correcta para usuarios que no realizan operaciones complejas y desean principalmente realizar un pesaje ultrapreciso
6750.00€ - 7670.00€
Especificaciones
Legibilidad | 0,1 mg |
---|---|
Tiempo de estabilización | ≤ 3 s |
Tipo | Balanza analítica |
Anchura de la cubeta (métrico) | 85 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Legibilidad | Tiempo de estabilización | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15354278
|
Sartorius
MSE324S-ED15 |
MSE324S-ED15 | 0,1 mg | ≤ 3 s |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15374278
|
Sartorius
MSE224S-ED15 |
MSE224S-ED15 | 0,1 mg | ≤3 sec. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Características
- Pantalla grande MS Cubis de cristal líquido y alto contraste
- Guía de menús fácil de entender con indicaciones de texto breves
- Teclas claramente estructuradas para una activación precisa de las funciones
- Software de apoyo para nivelación rápida
- Sólida tecnología de sistema de pesaje monolítico para ofrecer resultados de medición fiables
- Fácil calibración con isoCAL (calibración automática interna/función de ajuste)
- Platos de pesaje rectangulares de buenas dimensiones
- Interfaces de datos: USB y RS232C; hay disponibles 3 puertos opcionales como accesorio (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Elija entre 13 balanzas de laboratorio de alta calidad preconfiguradas Cubis, incluidas balanzas semimicro, analíticas, de precisión y de alta capacidad
Cortavientos
- Los modelos semimicro y analíticos (14-559-000, 001, 002) incluyen cortavientos con gran estabilidad mecánica ypuertas móviles sin esfuerzo y silenciosas.
- Sin un molesto bastidor, para facilitar el acceso al plato de pesaje.
- Protegida contra influencias electrostáticas mediante un recubrimiento conductivo
Aplicaciones
Conversión de unidades, calibración automática isoCAL/función de ajuste, determinación de densidad (solo método de flotación), cálculos, promedios, formulación de peso neto/total, pesaje en porcentaje, recuento,
totalización
Especificaciones
0,1 mg | |
≤ 3 s | |
Balanza analítica | |
85 mm |