Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Combina una estructura de poros uniforme con tasas de adsorción y caudal elevado. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius™ son especialmente apropiados para kits de diagnóstico. Los filtros hidrófilos no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
Marca:  Sartorius™ 11306--50------N
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10425401
  • 100.00€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Alertas:
Los filtros de nitrato de celulosa son muy inflamables. Su punto de inflamación es aprox. de 200 °C. Mantenga siempre separados estos filtros con los discos de papel de intercalado que se suministran con los filtros.
Descripción
Descripción
  • Cellulose nitrate filters combine high flow rates with high non-specific adsorption
  • Defined particle retention and outstanding, reliable capture rates for microorganisms
  • Very advantageous for diagnostic kits and compatible with aqueous solutions, hydrocarbons and several other organic solvents
  • Filters have a uniform pore structure and are available in range of diameters and pore sizes
    • Pore sizes: 0.45µm, 0.65µm, 0.8µm, 1.2µm, 3.0µm, 5µm and 8µm
    • The larger pore sizes (8 µm, 5 µm, 3 µm) are useful for cell retention and prefiltering
    • The 0.45 pore size is ideal for particle collection and filtration
    • Diameters: 13, 25, 37, 47, 50, 90 and 100mm (0.5 to 3.9 in.)
  • Ungridded filters can be sterilized via autoclave (wet) to 121°C, ethylene oxide or γ-irradiation to 25 kGy
  • Box label specifies the type, quantity, diameter, pore size and lot number
Especificación
Especificación
0.45μm
50mm
100/paquete
2.4bar
130µm
Nitrato de celulosa
Blanco
Yes (wet)
70mL/min.
Hydrophillic
Videos