Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa
Combina una estructura de poros uniforme con tasas de adsorción y caudal elevado. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa Sartorius™ son especialmente apropiados para kits de diagnóstico. Los filtros hidrófilos no estériles en una gran variedad de diámetros y tamaños de poro se envasan a granel para ahorrar dinero y espacio.
Marca:  Sartorius™ 11306--47------N
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10018070
  • 103.00€ / paquete de 100
Stock Remoto 17
Añadir a la cesta
Alertas:
Los filtros de nitrato de celulosa son muy inflamables. Su punto de inflamación es aprox. de 200 °C. Mantenga siempre separados estos filtros con los discos de papel de intercalado que se suministran con los filtros.
Descripción
Descripción
  • Los filtros de nitrato de celulosa combinan altos caudales con alta adsorción inespecífica
  • Retención de partículas definida y tasas de captura de microorganismos extraordinarias y fiables
  • Muy ventajosos para kits de diagnóstico y compatibles con soluciones acuosas, hidrocarburos y otros disolventes orgánicos
  • Los filtros tienen una estructura de poro uniforme y están disponibles en varios diámetros y tamaños de poro
    • Tamaños de poro: 0.45 µm, 0.65 µm, 0.8 µm, 1.2 µm, 3.0 µm, 5 µm y 8 µm
    • Los tamaños de poro mayores (8 µm, 5 µm, 3 µm) son útiles para la retención de células y la prefiltración
    • El tamaño de poro de 0.45 es ideal para la recogida y filtración de partículas
    • Diámetros: 13, 25, 37, 47, 50, 90 y 100 mm (de 0.5 a 3.9 pulg)
  • Los filtros sin rejilla se pueden esterilizar mediante autoclave (húmedos) a 121 °C, óxido de etileno o radiación γ a 25 kGy
  • La etiqueta de la caja especifica el tipo, la cantidad, el diámetro, el tamaño de poro y el número de lote
Especificaciones
Especificaciones
0.45μm
47mm
100/paquete
2.4bar
130µm
Nitrato de celulosa
Blanco
Yes (wet)
70mL/min.
Hydrophillic
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • CN membrane_ 0.45 µm_ 47 mm, 100 pcs
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P230-Mantener humedecido con .
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
  • P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P370+P380-En caso de incendio: Evacuar la zona.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitrogen in nitrocellulose
Documentos