missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Soportes y accesorios para pipetas Biohit™

Optimice el uso de micropipetas mecánicas mLINE™ y Proline™. Los soportes y accesorios de la micropipeta Sartorius™ Biohit™ incluyen soportes para una o varias micropipetas, tapones codificados por colores y una herramienta de calibración. También se pueden utilizar con una amplia gama de marcas de micropipetas estándar.

Marca:  Sartorius™ 725610

Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11532844

  • 8.10€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Pipette Stands
  • Stores pipettes in an upright position while not in use to avoid contamination from the desktop
    • Linear Stand is designed for all Biohit mechanical devices and stores them neatly in a line for instant access
    • Carousel stand is ideal for saving bench space and stores up to 6 mechanical pipettes
    • mLINE/Proline Plus Single Holder compactly holds a single mechanical pipette
Color Coded Caps
  • Colored caps help identify the volume of mLINE pipettes so it can easily be matched to the corresponding tip size
  • Includes 5 color-coded replacement caps
Calibration Tool
  • Calibration Tool for mLINE or Proline Plus mechanical pipettes for continuous accuracy and precision
  • Can also be used as a tube opener
Especificaciones

Especificaciones

Soporte de pipeta individual
mLINE™/Proline™ Plus mechanical pipette
Negro
Almacenamiento de pipetas cuando no se utilizan
1/Ea.
Videos