Learn More
Sartorius Optifit 0.1 to 10μL Tips, Extended Length, Single Trays
The perfect match for your pipetter
Marca:  Sartorius 783210
81.52 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21680" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.19700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11522924
  • 92.65€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El ajuste y sellado perfectos de la punta a la micropipeta proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles. Compatibles con la función Optiload en micropipetas Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus, lo que permite una conexión y expulsión ergonómicas y ligeras de puntas.
  • Puntas fabricadas con precisión
  • Proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
  • Compatibles con otras marcas de pipetas
  • Proceso de fabricación en sala limpia ISO 8
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la máxima calidad
  • Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Disponible como haz electrónico preesterilizado o no esterilizado
  • La etiqueta de gradilla informativa mejora la trazabilidad e identificación de las puntas: volumen, número de producto, número de lote
  • Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor de la gradilla garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento (el envoltorio de plástico es un residuo normal)
  • Las bandejas de puntas están codificadas por colores para indicar el pipeteador codificado por colores correspondiente
  • Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
De 0,1 a 10 μl
Gris
1,81 in
CE, ISO 9001, ISO 13485
Gradilla
Sartorius Picus™, Sartorius eLINE™, Sartorius mLINE™, Sartorius Proline™ Plus
Polipropileno
No estéril
Esterilizable en autoclave
4,6cm
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Gris
Optifit™