Learn More
Sartorius™ Multipaquetes de pipetas Biohit™ mLINE™
Reponga o configure una nueva estación de pipeteo. Los multipacks de micropipetas Sartorius™ Biohit™ mLINE™ combinan de manera práctica un conjunto de micropipetas mecánicas mLINE con las bandejas de puntas correspondientes y accesorios útiles. Disponibles en colecciones de 3, 4 y 5 micropipetas con sus puntas correspondientes
Marca:  Sartorius™ LH-725664
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15293583
  • 1225.00€ / 1 set
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Multipacks to match every need
  • Affordable options to get a set of quality pipettes with useful accessories
  • Ideal for renewing an existing pipette collection or setting up a new pipetting station
  • Includes a linear pipette rack, calibration tool, tube opener and color-coding caps
  • Collections include up to five different volumes of single channel pipettes, from 10μL to 5mL; the 3+1 pack includes a 350μL eight-channel pipette
mLINE&trade mechanical pipettes
  • Offer excellent ergonomics, performance, precision and safety in manual pipetting
  • Requires exceptionally light pipetting and tip ejection forces
  • Specifically designed to prevent Repetitive Strain Injury (RSI) in repetitive pipetting
  • Minimized risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
  • Increased safety with volume lock, preventing accidental volume changes while pipetting
Optifit Tips single trays
  • Designed for the best possible fitting and sealing for the highest possible accuracy and precision
  • Tips are RNase, DNase and endotoxin free and compliant with ISO 9001 and ISO 13485
  • Environment-friendly materials and fully autoclavable to reduce waste
Especificación
Especificación
Yes
Pipeteo manual repetitivo
5 pipetas con 5 cajas de bandejas Optifit
Paquete de 5 pipetas
Combina pipetas mLINE y puntas Optifit con un pipeteo preciso y seguro
Pipetas: 20 μl, 100 μl, 200 μl, 1000 μl y 5000 μl, monocanal
Cajas para bandejas de puntas Optifit: 3 de 200 μl, 1000 μl y 5000 μl
Soporte lineal y accesorios
1
Videos