Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Bored Stoppers
A variety of Bored Stoppers for use with Combisart™ Systems.
49.40€ - 75.05€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Silicona |
Tipo de producto | Tapones perforados |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10272391
|
Sartorius
17175 |
Embudo de vidrio de 50 a 250 ml y matraz de aspiración de 2 l 16672 |
49.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15922580
|
Sartorius
17174 |
Soporte de filtro de vidrio de 25 a 30 ml y matraz de aspiración 16672 |
49.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15942570
|
Sartorius
17005 |
Soportes de vidrio de 25 mm |
75.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745725
|
Sartorius
17006 |
Soportes de vidrio de 47 a 50 mm |
73.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10304571
|
Sartorius
17173 |
Soportes de acero inoxidable 16201, 16219, 16220 y matraz de aspiración de 2 l 16672 |
49.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
14-555-818
- For 25 mm glass holders
- Conicity, 40 to 45 mm
- Bore diameter: 11 mm
- Use with 25 to 30 mL glass filter holder and suction flask 16672
- Conicity, 53 to 60 mm
- Bore diameter, 11 mm
- Use with 50 to 250 mL glass funnel and 2 L suction flask 16672
- Conicity: 53 to 60 mm
- Bore diameter, 14 mm
- Use with stainless-steel holders 16201, 16219, 16220 and 2 L suction flask 16672
- Conicity, 53 to 60 mm
- Bore diameter, 9.5 mm
- For 47 to 50 mm glass holders
- Conicity, 40 to 45 mm
- Bore diameter, 14 mm
- Silicone
- 2 L suction flask 16672
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
Tapones perforados | |
No estéril |