Learn More
Sartorius Papeles de filtro de grado 389
Se utiliza para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para la filtración por presión o en vacío. Están hechos 100 % de algodón con αun contenido de -celulosa del> 98 % y se lavan con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza.
9.10€ - 12.30€
Especificaciones
Código de color | Blanca |
---|---|
Formato | Disco |
Particle Retention | De 8 a 12 μm |
Velocidad de filtración | 20 s |
Grado | 389 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10642582
|
Sartorius
FT-3-102-030 |
30 mm |
9.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10652582
|
Sartorius
FT-3-102-045 |
45 mm |
12.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sin ceniza (contenido de ceniza del ≤0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Blanca | |
De 8 a 12 μm | |
389 | |
0,19 mm |
Disco | |
20 s | |
100/paq. |