Learn More
Sartorius Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 37 H/N
Esta clase de papel se suele utilizar para fines analíticos y técnicos. Tiene un caudal rápido debido a su estructura.
Marca: Sartorius FT-3-480-110
Detalles adicionales : Peso : 0.76600kg
Descripción
Fabricados con pulpa refinada y linters de algodón con > 95 % de contenido de celulosa-α. Contenido de ceniza entre un 0,1 y un 0,15 %. Con resistencia a la humedad.Especificaciones
Disco | |
37/N | |
0,5 mm |
De 4 s | |
50/paq. | |
110 mm |