Learn More
Sartorius Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 292a
Estos papeles filtro son especialmente adecuados para el análisis cualitativo que requiere un bajo contenido de ceniza.
Marca:  Sartorius FT-4-215-150
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11766075
  • 47.90€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Línteres de algodón puro o línteres de algodón con pulpa refinada
  • Sin aditivos, como agentes con resistencia a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
Plegado
De 97 s
100/paq.
150 mm
De 4 a 7 μm
292 a
0,19 mm