Learn More
Sartorius™ Cápsulas de filtro de membrana de poliétersulfona con carcasa de polipropileno para MidiCaps Sartopore 2™
Marca: Sartorius™ 5445358K7--SS--A
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
Para la filtración de sueros de animales, medios de cultivo celular, componentes de medios, productos farmacéuticos bioprocesados, prefiltración delante de filtros de virus, fluidos biológicos | |
Abrazadera triple de 19,05 mm (1,5 in) | |
Abrazadera triple de 19,05 mm (1,5 in) | |
Cápsula de filtro | |
77 mm |
ISO 9001, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ASTM F 838-05, normas cGMP | |
0,1 μm | |
0,05 m2 | |
Polipropileno | |
4Pack | |
4Pack | |
115 mm |