Learn More
Sartorius Filtro de RF Sartolab™
Sartolab RF/BT son unidades de filtración en vacío desechables.
Marca: Sartorius 180A2----------E
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
Descripción
Las unidades que incluyen matraz receptor (RF) contienen una membrana de SFCA Sartorius optimizada y combinan los caudales y la producción más altos con una unión de proteínas y extraíbles extremadamente bajo. Por lo tanto, es el producto más recomendado para la filtración estéril de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otras sustancias biológicas acuosas. Las unidades de vacío Sartolab RF están disponibles como unidades de 250, 500 y 1000 ml.
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Flujo rápido y alto rendimiento
- Facilidad de uso:
- Incluye matraz receptor.
Especificaciones adicionales:
- Temperatura máxima: 70 °F
- Material de la carcasa Poliestireno (PS)
- Citotoxicidad Pruebas de reactividad biológica USP, in vitro <87>
- Intervalo de PH: 4,0-8,0
- Método de esterilización Radiación Gamma:
Especificaciones
Clear/Yellow | |
Acetato de celulosa sin surfactantes | |
39 cm2 | |
500 mL |
Plug-on Hose Barb | |
0,45 μm | |
Dispositivos de filtración | |
62 x 62mm |