missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Cartucho de filtro Sartoclean™ CA de 25,4 cm (10 pulg.) con adaptador 25

Marca:  Sartorius™ 5622505G1

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

Código de producto. 10583262

  • 392.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Esterilizable en autoclave
Acetato de celulosa
Estéril
Amplia gama de aplicaciones de prefiltración en la industria biofarmacéutica
1Pack
Cartucho de filtro CA de 25,4 cm (10 pulg.)
USP, ISO 9001
0,65 μm
0,74 m2
Polipropileno
1Pack
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales