missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems SARS-CoV-2 S1 protein (HV69-70del, Y144del, N501Y, A570D, D614G, P681H), Fc Tag

455.87€ - 3383.03€

Especificaciones

Peso molecular 101.1 kDa
Fuente SARS-CoV-2 S1 protein, Fc Tag (S1D-C5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 16 - Arg 685 (Accession # QHD43416.1).
Inmunógeno Val 16 - Arg 685
Requisitos de almacenamiento -20°C
Alias de gen Spike,S1 protein,Spike glycoprotein Subunit1,S glycoprotein Subunit1,Spike protein S1,COVID-19
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17216440
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
S1D-C5254-1MG
1 mg
3383.03€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17206440
Ver documentos Detalles de la promoción
ACROBiosystems
S1D-C5254-100UG
100 μg
455.87€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 11-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

It's been reported that Coronavirus can infect the human respiratory epithelial cells through interaction with the human ACE2 receptor. The spike protein is a large type I transmembrane protein containing two subunits, S1 and S2. S1 mainly contains a receptor binding domain (RBD), which is responsible for recognizing the cell surface receptor. S2 contains basic elements needed for the membrane fusion.The S protein plays key parts in the induction of neutralizing-antibody and T-cell responses, as well as protective immunity.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 101.1 kDa.
Especificaciones

Especificaciones

101.1 kDa
Val 16 - Arg 685
Spike,S1 protein,Spike glycoprotein Subunit1,S glycoprotein Subunit1,Spike protein S1,COVID-19
Unconjugated
Fc Tag
Powder
SARS-CoV-2 S1 protein, Fc Tag (S1D-C5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 16 - Arg 685 (Accession # QHD43416.1).
-20°C
S1 protein
SARS-CoV-2
HEK293
Viral Proteins
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications