Learn More
Clorhidrato de éster de terc-butilo de sarcosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de terc-butilo-éster de sarcosina, se utiliza como una importante materia prima e intermedia en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol (0,3 gramos en 2 ml MeOH).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El clorhidrato de terc-butilo-éster de sarcosina, se utiliza como una importante materia prima e intermedia en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol (0,3 gramos en 2 ml MeOH).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | 137°C to 141°C |
Color | Blanco |
Fórmula lineal | CH3NHCH2CO2C(CH3)3·HCl |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in methanol (0.3 gram in 2 mL MeOH). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.66 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo |