Learn More
Clorhidrato de éster de terc-butilo de sarcosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15449728
190.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5616-81-9
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00080936
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
h-sar-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylamino acetate hydrochloride, sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl sarcosinate hydrochloride, tert-butylsarcosinate hydrochloride, h-sar-otbuhcl, sarcosine t-butyl ester hydrochloride, n-methylglycine t-butyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-sar-otbu hcl
11252350
terc-butilo 2-(metilamino)acetato;clorhidrato
CC(C)(C)OC(=O)CNC.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5616-81-9
C7H16ClNO2
181.66
MFCD00080936
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
h-sar-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylamino acetate hydrochloride, sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl sarcosinate hydrochloride, tert-butylsarcosinate hydrochloride, h-sar-otbuhcl, sarcosine t-butyl ester hydrochloride, n-methylglycine t-butyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-sar-otbu hcl
11252350
terc-butilo 2-(metilamino)acetato;clorhidrato
CC(C)(C)OC(=O)CNC.Cl
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de terc-butilo-éster de sarcosina, se utiliza como una importante materia prima e intermedia en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol (0,3 gramos en 2 ml MeOH).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
Punto de fusión 137°C to 141°C
Color Blanco
Fórmula lineal CH3NHCH2CO2C(CH3)3·HCl
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in methanol (0.3 gram in 2 mL MeOH).
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo