Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Polypropylene Full-Skirted 384-Well PCR Microplates
Suitable for adhesive sealers and heat sealing
Marca:  Greiner Bio-One 785201
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10043351
  • 779.00€ / paquete de 60
Envío estimado: 11-02-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Codificación de pozo alfanumérico azul
Especificaciones
Especificaciones
No
16 x 24
384
PCR
Polipropileno
Estándar