Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saponina, de Quillaja Saponaria Molina, práct.
Catalog Number p-191603
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
74499-23-3
MFCD00081981
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
74499-23-3
MFCD00081981
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Saponin
Nombre de nota pract.
Absorbancia (c=20, water) (1 cm cell), (c=20, water) (1 cm cell) at 0nm, 2 max. at 520nm
Color Rojo a tostado
pH 3.8 to 4.6 (20% soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 14, 8365
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted alcohol. 20% Solubility in water
Forma física Polvo