Learn More
BRAND™ Sampling Dipper
Sampling Dipper equipped with a reinforced rim and spout.
Marca:  BRAND™ 90454
Detalles adicionales : Peso : 0.66000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10009810
  • 156.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
09-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With reinforced rim and spout
  • PTFE handle with steel core
  • Optional extension rod for increased handle length
Especificaciones
Especificaciones
125 mm
PTFE
500 mL
Spout
80 mm
Sampling Dipper