Learn More
Buerkle™ Bolsa de muestras SteriBag Cleanroom
La Bolsa de muestras SteriBag Cleanroom con embalaje doble se puede introducir directamente en la sala blanca. Las bolsas de muestras están embaladas en grupos de 25 en un embalaje exterior doble, de manera que se pueden extraer de una en una, por lo que son excepcionalmente útiles para las salas blancas
316.00€ - 585.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bolsa para muestras |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado alimentario |
Color | Transparente |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Alimentos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16309551
|
Buerkle™
5344-8010 |
800 ml |
585.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16319551
|
Buerkle™
5344-8012 |
1650 mL |
316.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Las bolsas estériles se pueden utilizar directamente en la sala blanca.
- Estéril, embalaje doble
- Las bolsas de muestras están embaladas en grupos de 25 en un embalaje exterior dobl
- Sin ribonucleasa, deoxiribonucleasa ni pirógenos
- PE, transparente
- Hermética al líquido, se garantiza un almacenamiento y transporte totalmente libre de contaminación para sustancias sólidas, líquidas y semisólidas
- Con espacio de rotulación
Especificaciones
Bolsa para muestras | |
Transparente | |
Alimentos | |
305 mm |
Certificado alimentario | |
Sí | |
Polietileno |