Learn More
Lonza™ Viales de muestra, sin pirógenos
Para el transporte o almacenamiento de muestras para el análisis de endotoxinas.Los viales de muestra Lonza™, sin pirógenos, son recipientes de muestras sin endotoxinas de vidrio de 10 ml con tapones de rosca.100/caja
Marca:  Lonza™ 80-507U
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 11640131
  • 2160.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-01-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los recipientes de muestras están diseñados para transportar muestras de productos para el análisis de endotoxinas o el almacenamiento de muestras.Es necesario validar las condiciones adecuadas de almacenamiento y del recipiente para cada muestra individual.
  • Recipientes de muestras de vidrio despirogenado de 10 ml con tapones de rosca
  • Certificado para contener menos de 0,005 EU/ml
  • Se utiliza en aplicaciones que requieren la prueba de endotoxinas
  • 100 viales/caja (caja de cartón con separadores de insertos de cartón)
Especificaciones
Especificaciones
100/caja
Transparente, con tapón negro
Vidrio, despirogenado
10 ml
Viales de muestra con tapas
Análisis de endotoxinas