Learn More
Thermo Scientific™ Inyector Valco™ modelo C6W
Utilice el inyector Thermo Scientific™ Valco™ modelo C6W como inyector o válvula de conmutación.
Marca: Thermo Scientific™ SL50CW
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Utilice el inyector Thermo Scientific™ Valco™ modelo C6W como inyector o válvula de conmutación. Disponible con actuador manual o microeléctrico. Tiene racores de 1,59 mm (1/16 in) y seis puertos de 0,25 mm (0,010 in)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Microeléctrico o manual | |
Bucle del inyector de muestras, acero inoxidable | |
6 Ports |
50 μl | |
Válvula de conmutación/inyector | |
Acero inoxidable |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.