Learn More
Sampling Systems™ Bolsa de Recogida de Muestras
Para utilizar con Tomamuestras de Sacos desechables para recoger muestras tomadas a través del lateral de una bolsa.
Marca: Sampling Systems™ 8080A-450
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Capacidad de 450 ml
- Accesorio
- Estéril, para uso higiénico
- Se proporcionan 1000 bolsas/paquete
Especificaciones
450 ml | |
Estéril | |
Tomamuestras de Sacos | |
1000/paq. |