Learn More
SAMD4B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SAMD4B |
---|---|
Concentración | 0.43 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817674
|
Proteintech
17723-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807674
|
Proteintech
17723-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
SMD4B has transcriptional repressor activity. Overexpression of SMD4B inhibits the transcriptional activities of AP-1, p53/TP53 and CDKN1A.Especificaciones
SAMD4B | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q5PRF9, Q80XS6 | |
233033, 308473, 55095 | |
SAMD4B Fusion Protein Ag12113 | |
Primary | |
-20°C | |
SAMD4B |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hSmaug2, Protein Smaug homolog 2, SAMD4B, Smaug 2, SMAUG2, SMGB | |
SAMD4B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |