Learn More
SAMD4B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17723-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16807674
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SMD4B has transcriptional repressor activity. Overexpression of SMD4B inhibits the transcriptional activities of AP-1, p53/TP53 and CDKN1A.
Especificaciones
Especificaciones
SAMD4B
Polyclonal
Unconjugated
SAMD4B
hSmaug2, Protein Smaug homolog 2, SAMD4B, Smaug 2, SMAUG2, SMGB
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
233033, 308473, 55095
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5PRF9, Q80XS6
SAMD4B
SAMD4B Fusion Protein Ag12113
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat