Learn More
Alfa Aesar™ Samarium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
Marca:  Alfa Aesar™ 012895.18
Detalles adicionales : CAS : 7440-19-9 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : II
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451027
  • 502.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-01-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ampouled under argon
Especificación
7440-19-9
150.36
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
23951
samarium
Sm
MFCD00011233
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CHEBI:33374
[Sm]
Especificación
Samarium powder
Air & Moisture Sensitive
50g
Odorless
(REO)
MFCD00011233
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
[Sm]
150.36
CHEBI:33374
99.9%
−40 Mesh
Silver
7440-19-9
Ampule
Sm
UN3089
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
samarium
23951
Powder