Learn More
Fluoruro de samario(III), anhidro, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048681
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13765-24-7
F3Sm
207.36
MFCD00049540
OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
samarium(3+) trifluoride
[F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13765-24-7
F3Sm
207.36
MFCD00049540
OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
samarium(3+) trifluoride
[F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Samarium(III) fluoride is used as laboratory reagent, in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. It has specialized uses in phosphors, lasers, and thermoelectric devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Samarium(III) fluoride
Punto de fusión 1306°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Información de solubilidad Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.35
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic