Learn More
Lámina de samario, 0,62 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048236
170.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-19-9
Sm
150.36
MFCD00011233 MFCD00151299
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
23951
CHEBI:33374
samarium
[Sm]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-19-9
Sm
150.36
MFCD00011233 MFCD00151299
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
23951
CHEBI:33374
samarium
[Sm]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Samarium foil
Nombre de nota 0.62mm (0.024 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Cantidad 25 x 25 mm
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈2.9g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio