Learn More
Saline-Sodium Citrate (SSC), 20X Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP1325-20
Detalles adicionales : Peso : 20.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10785104
  • 135.57€ / 20 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Saline–Sodium Citrate (SSC) is used as a buffer in Southern transfer protocols.
Especificaciones
Especificaciones
Saline-Sodium Citrate
7732-18-5
2.9 to 3.1M
Sodium Chloride (17.5%) and Sodium Citrate Dihydrate (8.8%).
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Pass Test
Molecular Biology
Protease free
7
20L
20X Solution
C6H9Na3O9
SSC Buffer
DNase free
294.10
Liquid
PolyPac™
Filtered through a 2-5 micron filter.
Undesignated
Videos
SDS Documentos