Learn More
Ácido salicilsalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-191588
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
552-94-3
C14H10O5
258.22
MFCD00020252
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
5161
CHEBI:9014
ácido 2-(2-hidroxibenzoil)oxibenzoico
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
552-94-3
C14H10O5
258.22
MFCD00020252
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
5161
CHEBI:9014
ácido 2-(2-hidroxibenzoil)oxibenzoico
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Salicylsalicylic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 139.0°C to 151.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 10,II,54
Índice Merck 15,8477
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, sparingly soluble in benzene, slightly soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylsalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.