Learn More
Ácido salicilsalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11440597
26.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
552-94-3
C14H10O5
258.229
MFCD00020252
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
5161
CHEBI:9014
ácido 2-(2-hidroxibenzoil)oxibenzoico
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
552-94-3
C14H10O5
258.229
MFCD00020252
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
salsalate, sasapyrine, salicylsalicylic acid, disalicylic acid, disalcid, sasapyrinum, saloxium, 2-carboxyphenyl salicylate, salina, diacesal
5161
CHEBI:9014
ácido 2-(2-hidroxibenzoil)oxibenzoico
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido salicilsalicílico se utiliza en síntesis orgánica y funciona como una hormona vegetal, como ingrediente clave en productos antiacné de aplicación tópica.
Solubilidad
Se hidroliza lentamente en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Salicylsalicylic acid
Punto de fusión 132°C to 138°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes slowly in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza 98%