Learn More
Ácido salicílico, sal sódica, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10783644
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
54-21-7
C7H5NaO3
160.104
MFCD00002440
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
16760658
CHEBI:9180
sodio;2-hidroxibenzoato
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
54-21-7
C7H5NaO3
160.104
MFCD00002440
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
16760658
CHEBI:9180
sodio;2-hidroxibenzoato
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Salicylic acid, sodium salt
Acidez 2 ml de NaOH 0,01 N máx.
Punto de fusión de 200,0 °C
Color Marrón a marrón-rojo
Pérdida por secado 0,5 % máx. (1 g, 105 °C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CO2Na
Cantidad 2,5 kg
Beilstein 10, 43
Índice Merck 15, 8469
Información de solubilidad Solubilidad en agua:1000 g/l (20 °C).Otras solubilidades:1 g/9,2 ml de alcohol, 1 g/4 ml de glicerol, prácticamente insoluble en éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Salicylic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.