Learn More
Saint-Gobain Tygon S3™ Beverage Tubing, Formula B-44-3
Marca:  Saint-Gobain AAB00013
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12636976
  • 142.00€ / 15 metros
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
FDA CFR Part 175.300 criteria, 3-A and NSF, Japan Food Sanitation Law #370/1959, REACH, 1935/2004/EC and 10/2011/EU
Autoclavable
Tygon
50 ft.
2.4 mm
Beverage dispensing, Bag-in-box, Dairy processing, Food dispensing, Beverage transfer
60 psi
-45°C
Clear
4.8 mm
9.5 mm
15.2 m
390%
63 (Shore A)
79°C
29.9 in. Hg (at 73°F)