Learn More
Saint Gobain Life Sciences Microespátulas estilo Hayman Chemware™ con extremos recubiertos de PTFE
Extremos recubiertos de PTFE de gran resistencia
Marca: Saint Gobain Life Sciences
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Acero inoxidable níquel
Información de órdenes
Diámetro del vástago: 0,125 in (3,2mm); Espátula: 1,5 L x 0,16 pulgadas An. (38 x 4 mm); Cuchara: 0,5 L x 0,063 pulgadas An. (13 x 1,6 mm)
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Diseñados para su uso en las condiciones más duras de laboratorio para la manipulación de materiales químicamente activos | |
Espátula de 1,5 l x 4,06 mm (0,16 pulgadas) en un extremo y cuchara de 0,5 l x 1,60 mm (0,063 pulgadas) de ancho en el otro extremo | |
Acero inoxidable/níquel |
Microespátula | |
6 in | |
PTFE | |
15 cm |