missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Safranina O, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4404877
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
477-73-6
C20H19ClN4
350.85
MFCD00011759
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Basic Red 2, Gossypimine
2723800
2,7-diamino-1,8-dimetil-5-fenil-5λ⁵-fenazina-5-cloruro de ilio
[Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
477-73-6
C20H19ClN4
350.85
MFCD00011759
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Basic Red 2, Gossypimine
2723800
2,7-diamino-1,8-dimetil-5-fenil-5λ⁵-fenazina-5-cloruro de ilio
[Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material Safranine O
Nombre de nota Stains and Dyes
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.84
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'