Learn More
Safranina T, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number 15613170
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
477-73-6
C20H19ClN4
350.85
MFCD00011759
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
2723800
[Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
477-73-6
C20H19ClN4
350.85
MFCD00011759
QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
2723800
[Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Indicador redox y para microscopía, n.º de serie: 967
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Safranin T
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3924099
Nombre IUPAC 2,7-diamino-1,8-dimethyl-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.84g/mol
Envase Glass Bottle
Cantidad 100 g