Learn More
SCAT SafetyWasteCap S60/61 Thread
Safely connect your system waste tubes directly to your disposal system container via the ports in this cap.
322.10€ - 427.08€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Waste disposal system
Tipo Waste Disposal System Cap
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10775392 Ver documentos SCAT
118150
Includes 1 x connector for exhaust filter, 1 x safety funnel with shut off 427.08€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
24-06-2020
Añadir a la cesta
10797260 Ver documentos SCAT
108964
Includes 2 x 2.3/3.2 mm OD capillary connectors, 1 x connector for exhaust filter, 1 x mechanical level control, 1 x ground connection 322.10€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
23-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Variety of waste cap styles available with different connection arrays available
  • Designed to provide fittings and accessories for safe waste collection
  • For containers with S60/61 threads
Especificaciones
Especificaciones
Waste disposal system
Waste Disposal System Cap