Learn More
Asecos™ Safety Storage Cabinet Wing Door Type 90
Marca:  Asecos™ 30231-001-30269
Detalles adicionales : Peso : 261.00000kg
Código de producto. 11944866
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
• Armario de seguridad Tipo 90, S90. 196. 120. FDAC incl. 6 cajones totalmente extraíbles
• Armario de seguridad Tipo 90, S90. 196. 120. WDAC incl. 6 cajones totalmente extraíbles
• Apertura de las dos puertas con una sola mano. AGT (accionamiento asincrónico acoplado de las puertas) - Tire Vd. del asa de la puerta derecha y la puerta izquierda se abrirá sin esfuerzo . Sistema de bloqueo de puertas. Máxima comodidad durante la ubicación o recogida de los envases en el armario de seguridad. Las dos puertas se mantienen abiertas sin esfuerzo. El envase permanece seguro en su mano. Manipulación segura y fácil de los recipientes . Sistema magnético de cierre automático - TSA. Las puertas se cierran de forma automática pasados 60 segundos. Novedad: LED integrado que parpadea cada 5 segundos mientras las puertas están abiertas y bloqueadas. Tras 55 segundos, una señal acústica anuncia el cierre inminente de las puertas . Máxima protección para el usuario. Puertas plegables equipadas con una cubierta vertical en la bisagra de cada puerta para evitar el riesgo de aprisionamiento
• Acústica anuncia el cierre inminente de las puertas
• Dimensiones, mm (a x f x h): exterior: aprox. 1,200 x 615 x 1,968 interior: aprox. 1,050 x 520 x 1,740. Peso: aprox. , kg: 420
• Estructura exterior de acero. Armario de seguridad con posibilidad de integrar un sistema de llave maestra. Pies regulables para compensar las irregularidades del suelo. Tobera de extracción con válvula en la parte superior (diámetro exterior 75mm). Conexión a tierra. Dimensiones, mm (a x f x h): exterior: aprox. 1,200 x 615 x 1,968 interior: aprox. 1,050 x 520 x 1,740. Peso: aprox. , kg: 420
• Solamente para una utilización en lugares interiores
• Comprobado en horno de pruebas (ensayo de tipo) según UNE EN 14470-1. 90 Minutos de resistencia al fuego. Aprobación GS, certificado de conformidad CE. Certificado de conformidad UNE EN 14727 (mobiliario de laboratorio)
Certificados
Ver productos accesorios