Learn More
DWK Life Sciences Llave de paso de seguridad, NS 24/29, para salidas de seguridad tipo Wertex
La llave de paso de seguridad se utiliza para el sellado hermético de un desecador.
Marca:  DWK Life Sciences 247960304
Detalles adicionales : Peso : 0.06900kg
Código de producto. 10241511
  • 59.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La llave de paso de seguridad se utiliza para el sellado hermético de un desecador. La llave de paso se puede conectar firmemente al desecador mediante la hoja de la arandela correspondiente.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • La llave de paso de seguridad se puede montar de forma permanente mediante una vaina
  • Para salidas de seguridad de desecador tipo WERTEX
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno
Cierre de desecadores
76 mm