Learn More
Ark-Plas Products™ Safety Spiral Wrap
Formulated from polyethylene. Ark-Plas Products™ Safety Spiral Wrap is perfect for protecting against abrasions for wires, hoses, and tubings.
Marca:  Ark-Plas Products™ WXX84-TE3
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11818541
  • 71.79€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Weather resistant polyethylene
  • Abrasion protection for wires
Especificaciones
Especificaciones
Fluorescent Red
Polyethylene
1000 mm
0.040 0 mm