missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S.C.A.T™ Embudo con tapa abatible, electroconductivo

S.C.A.T™ Embudos con tapa abatible son ideales para la eliminación de productos químicos líquidos en el laboratorio. Los embudos electroconductivos son adecuados para líquidos inflamables y deben conectarse a tierra.

Marca:  S.C.A.T™ 118961

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10785412

  • 111.88€ / cada uno


Fecha estimada de envío
15-11-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Rotación libre de 360° del tapón de rosca para facilitar el montaje y desmontaje del embudo
  • Protección óptima en el llenado de residuos líquidos
  • Embudo de seguridad con tapa abatible
  • Electroconductivo
  • PE-HD-ec
  • Cable de puesta a tierra incluido en el volumen de suministro
  • Alta resistencia química
  • El tamiz extraíble atrapa el pescado salteado y los componentes gruesos
  • Lanza de seguridad opcional para un flujo limpio sin contaminación de la abertura del envase
  • Amplia gama de tamaños de rosca
  • Protección personal, seguridad en el trabajo, ergonomía
  • Medidas técnicas de protección
  • Crear un clima de trabajo confortable
Especificaciones

Especificaciones

Negro
140 mm
Rejilla extraíble y cable de puesta a tierra
PE-HD electroconductivo
Embudo con tapa abatible, S55, PE-HD electroconductivo, con rejilla extraíble y cable de puesta a tierra
Para verter líquidos inflamables en un bidón y apropiado para el sitema de seguridad SCAT
Embudo
Videos
Documentos