Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Click to view available options
Capacidad (imperial):
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
240 ml
480 ml
1000 ml
Descripción
- Recubierto en capa de plastisol
- El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
- Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
- El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Cono de polietileno |
Material del cierre | Fenólico |
Tamaño del tapón | 33-400 mm |
Diámetro (métrico) | 94 mm |
Altura (métrico) | 206 mm |
Tipo de producto | Frasco redondo Boston de seguridad con revestimiento |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |