Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Catalog Number p-7144772
Click to view available options
Capacidad (imperial):
8 oz
16 oz
32 oz
Capacidad (métrico):
240 ml
480 ml
1000 ml
Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage with plastisol coating for safety are easier to grip and harder to break.
  • Recubierto en capa de plastisol
  • El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
  • Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
  • El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
  • No esterilizables en autoclave
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 24-400 mm
Diámetro (métrico) 60 mm
Altura (métrico) 136 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston de seguridad con revestimiento
Capacidad (métrico) 240 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 21 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Altura con tapón (métrico) 139 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 12
Color del tapón Negra
Acabado del cuello 24-400
Closure Included
Boca Estrecha