Learn More
Justrite™ Armario de seguridad Piggyback
Marca:  Justrite™ 8917221
Detalles adicionales : Peso : 68.49244kg
Código de producto. 11935426
  • 2070.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
2 puertas, cierre automático, no recomendado para fenol, ácido nítrico/sulfúrico, acero, diseñado para montarse en la parte superior de un armario estándar azul de 114/170 l, 610 mm × 1,092 mm × 457 mm (An × Al × F) y 64 l
Certificados
Ver productos accesorios