Learn More
Roetzmeier™ Tonel de seguridad con grifo de 1,9 cm (0,75 in) con cierre automático, ventilación independiente e indicador de nivel del contenido
Cuerpo de seguridad de alta calidad diseñado para almacenar y extraer disolventes de forma segura.
Marca: Roetzmeier™ 25ZI
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Máxima seguridad para los disolventes y para usted
- Fabricado en acero inoxidable 316
- Juntas de PTFE
- Grifo de cierre automático en la parte inferior
- Extraiga el líquido sin mover el recipiente
- Ventilación independiente para un flujo rápido de líquidos
- El grifo permite dispensar con precisión la cantidad de líquido que necesita
- Indicador de nivel de contenido de PFA para controlar con facilidad el nivel de líquido del interior
- A prueba de explosiones debido al colector de llama y la válvula reguladora de presión
- Conductor: se puede unir con cualquier parte del cuerpo
Especificaciones
Sí | |
Acero inoxidable con cierre de PTFE | |
A15, TR3 | |
de 200 °C | |
0,047 in | |
21,3 in | |
11 in | |
12,4 in | |
40 mm | |
16,4 lb |
Tapón de rosca | |
25 L | |
Acero inoxidable | |
Redondo | |
1,2 mm | |
540 mm | |
1,6 in | |
278 mm | |
315 mm | |
7,450 kg |