Learn More
Sartorius Filtros de cono seguro
Evita que aerosoles o líquidos contaminen muestras y pipetas. Los filtros Safe-Cone Sartorius son filtros de polietileno únicos y reemplazables que aumentan la eficiencia del pipeteo y la integridad de las muestras al mismo tiempo. Disponibles en versiones estándar y Plus para diferentes aplicaciones de laboratorio.
39.55€ - 51.75€
Especificaciones
Color Blanco
Material Polietileno
Cantidad 50/Paq.
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Diámetro exterior (métrico) Tipo Para utilizar con (aplicación) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro exterior (métrico) Tipo Para utilizar con (aplicación) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10552673
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
721008
2,51 mm Estándar Aplicaciones generales Pipeta de 100 μl
39.55€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10708082
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
721005
6,73 mm Estándar Aplicaciones generales Pipeta de 5000 μl
40.10€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10287822
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
721017
3,15 mm Plus Trabajo radiactivo, cultivo celular, trabajo bacteriano y virológico, biología molecular Pipeta de 200/300 μl
49.35€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10512845
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
721007
3,15 mm Estándar Aplicaciones generales Pipeta de 100 μl
51.75€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10529642
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
721014
1,83 mm Estándar Aplicaciones generales Pipeta de 20/50 μl
39.55€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10043461
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
721006
5,33 mm Estándar Aplicaciones generales Pipeta de 1000/1200 μl
51.50€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10080482
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
721016
5,33 mm Plus Trabajo radiactivo, cultivo celular, trabajo bacteriano y virológico, biología molecular Pipeta de 1000 μl
49.35€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10004042
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
721018
2,51 mm Plus Trabajo radiactivo, cultivo celular, trabajo bacteriano y virológico, biología molecular Pipeta de 200/300 μl
49.35€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10217782
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius
721015
6,73 mm Plus Trabajo radiactivo, cultivo celular, trabajo bacteriano y virológico, biología molecular Pipeta de 5000 μl
50.20€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Protección para micropipetas y muestras
  • Actúa como barrera final para los componentes internos de la micropipeta
  • Protege la micropipeta y la muestra frente a la contaminación
  • Prolonga la vida útil de la micropipeta y reduce los intervalos de mantenimiento
  • Filtros económicos y reemplazables fabricados con polietileno
Disponible en dos formatos:’
  • Filtros Safe-Cone estándar: Para aplicaciones generales y se pueden utilizar para el mismo tipo de trabajo que el filtro Plus, pero necesitan cambios con mayor frecuencia
  • Filtros Safe-Cone Plus: Filtros de sellado automático diseñados para aplicaciones más exigentes, como trabajo con radiactividad, cultivo celular, trabajos bacteriológicos y virológicos, y biología molecular.
Cambie el filtro según sea necesario
  • La frecuencia del cambio del filtro depende de la aplicación y de la muestra
  • Deben cambiarse todos los días (o después de 50 a 250 pipeteos) o inmediatamente en caso de exceso de aspiración
  • Para garantizar la seguridad del usuario, se deben utilizar pinzas para cambiar el filtro
  • Además, limpie el cono de la punta con etanol (70 %) antes de instalar un nuevo filtro
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Polietileno
50/Paq.