Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de seguridad para productos biológicos de Clase II Safe 2020
Proteja muestras en laboratorios de investigación, laboratorios farmacéuticos de control de calidad, farmacias y clínicas con las cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II Safe 2020.
10148.00€ - 13801.65€
Productos 4
Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
10284804 Ver productos accesorios Thermo Scientific™
51026637
CABINA PSM 2 FILTRO 90CM SAFE 2020 10148.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10294804 Ver productos accesorios Thermo Scientific™
51026639
PSM 2 FILTROS 150CM SAFE 2020 13275.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10422784 Ver productos accesorios Thermo Scientific™
51026640
PSM 2 FILTROS 180CM SAFE 2020 13801.65€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-02-2019
Añadir a la cesta
10462614 Ver productos accesorios Thermo Scientific™
51026638
PSM 2 FILTROS 120CM SAFE 2020Cabina Seguridad Biológica clase II 2 Safe 2020 10517.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-01-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características
  • Mayor protección para el personal y los productos con las mejores prestaciones de flujo de aire y tecnología de filtros de su clase
  • Diseño ergonómico excepcionalmente cómodo que evita la fatiga del usuario y fomenta hábitos de trabajo seguros 
  • Eficiencia energética maximizada que protege el medio ambiente y reduce considerablemente los costes
  • Tecnología de CC superior que utiliza la energía de manera eficiente y emite menos calor
  • Tecnología digital Smart Flow™ que mantiene un flujo de aire constante durante la carga del filtro normal o en caso de obstrucción temporal del flujo de aire
  • Filtro de aire de suministro/escape: HEPA H14 EN 1822, 99,995 % con el tamaño de partícula más penetrante (MPPS
  • ) Abertura de la guillotina: altura de trabajo de 20 cm; se puede abrir completamente a 77,3 cm para realizar una limpieza a fondo
  • Radiación UV de haces cruzados en ambas paredes opcional que ilumina toda el área de trabajo, lo que garantiza una desinfección minuciosa para conseguir la máxima protección de las muestras
  • Silenciosa: niveles de ruido de 56 o 58 dBA, en función del modelo
Seguridad y protección
  • La monitorización con sensor de presión garantiza un flujo de aire seguro en toda la superficie de trabajo
  • Un sistema de alarma independiente alerta inmediatamente de cualquier obstrucción del flujo de aire
Fabricación innovadora
  • Ventana de guillotina frontal sin marco y ventana lateral de vidrio que ofrecen una visión despejada de toda la superficie de trabajo
  • Junta de ventana estanca a los aerosoles que ofrece protección adicional cuando la cabina se encuentra en modo de espera
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable resistente a rayaduras con surcos que atrapan los líquidos derramados
Certificaciones/conformidad
  • EN 12469
Información para pedidos:
Las cabinas se pueden configurar totalmente con opciones y accesorios adecuados a sus necesidades. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información. No disponible en EE. UU.